Agitador de incubación que funciona sin supervisión en un entorno de temperatura controlada. La unidad incorpora una gran pantalla LED para los ajustes de velocidad y tiempo y un control de temperatura PID integrado (que usa dos sensores de temperatura PT1000). Los agitadores incluyen un control electrónico de temperatura y velocidad. Hay una bandeja de recogida con manguera de drenaje en la parte trasera del agitador y los controles tienen revestimiento antimicrobiano para reducir las bacterias.
- Configuración y visualización digital de velocidad, tiempo y temperatura; temporizador continuo o de 0 a 999 horas
- Caja de conexiones en el área de trabajo para conectar un sensor de temperatura adicional
- La agitación se detiene automáticamente cuando la puerta se abre o si la unidad se interrumpe para mejorar la seguridad del usuario
- El modelo KS 4000 ic control se puede conectar a una unidad de refrigeración externa, p. ej., KV600
- Todas las funciones se pueden controlan y documentar mediante el software labworldsoft® opcional
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Información accesorios: el agitador KS 4000 i control admite 50 matraces de 25 ml, 48 de 50 ml, 25 de 100 ml, 16 de 250 ml o 12 de 500 ml.
*La unidad de enfriamiento externa tiene que solicitarse por separado.
Información para pedidos: se entrega sin accesorios, solicítelos por separado.