Rotadores multifunción tridimensionales, PS-M3D
Proveedor: Grant
Grant-bio
444-0353EA 763 EUR
444-0353
Rotadores multifunción tridimensionales, PS-M3D
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
PS-M3D es un mezclador rotativo tridimensional multifunción de ángulo fijo y velocidad variable, que ofrece una amplia variedad de opciones de mezclado, en una unidad compacta. Las aplicaciones incluyen inmunoprecipitación, tratamientos para cultivos de tejidos, tinción de geles, decoloración, tinción de anticuerpos, lavados, hibridaciones y blottings. El motor de funcionamiento gradual, produce una rotación regulada y reproducible en todo el rango de velocidad. PS-M3D tiene todas las funciones necesarias para mezclar partículas de diferentes tamaños.
  • Multifunción: rotación, vaivén y vibración
  • Todas las acciones se pueden ajustar para funcionar de modo continuo o temporizado
  • Las funciones individuales se pueden unir para una mayor flexibilidad
  • Se puede usar a temperaturas entre 4 y 40 °C (80% de humedad relativa, sin condensación), en una incubadora o sala refrigerada
Orbital 3D (onda larga) necesaria para partículas grandes.
Movimiento vaivén (onda medio y largo) ideal para partículas medias a grandes.
Con vibración (onda corta) adecuada para partículas pequeñas.
Combinando las diferentes funciones en una secuencia personalizada se obtienen las siguientes opciones de movimiento: orbital en 3D, vaivén en 3D, vibración en 3D, vaivén y orbital en 3D, orbital y vibración en 3D, vaivén, orbital y vibración en 3D, vaivén y vibración en 3D. Se puede configurar un programa individual para cualquier combinación diferente de componentes y garantizar de esta forma las condiciones óptimas de mezclado.
Información para pedidos: Se suministra con plataforma de superficie antideslizante; esterilla ondulada opcional disponible por separado.
Información de suministro: Supplied with non-slip mat, optional dimpled mat is available separately.
Precaución: Área de trabajo: 200×200 mm