Agitador basculante de plataforma, PMR-30
Proveedor: Grant
444-0341EA 572 EUR
444-0341
Agitador basculante de plataforma, PMR-30
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
The compact and highly functional PMR-30 variable speed, fixed angle platform rocker is ideally suited for personal use, it provides a smooth side to side rocking motion for gentle sample agitation in tubes, culture flasks, dishes and boxes. Applications include gel staining, destaining, antibody staining, washes, hybridisations, and blots. The reliable motor with direct drive mechanism produces regulated and reproducible rocking throughout the speed range.
  • Funcionamiento en modo continuo o temporizado: temporizador digital integrado de 1 minuto a 24 horas, con apagado automático y visualización del tiempo restante
  • Se puede usar a temperaturas entre 4 y 40 °C (80% de humedad relativa, sin condensación), en una incubadora o sala refrigerada
Información de suministro: se suministra con plataforma de superficie antideslizante, se pueden pedir por separado esterillas antideslizantes onduladas.