VWR®, Agitadores rotativos
Proveedor: VWR
VWR®
444-0501EA 399 EUR
444-0501 444-0500 444-0502 VWRU10136-084
VWR®, Agitadores rotativos
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
EL diseño único de este agitador rotativo hace que esta unidad sea adecuada para un amplia variedad de aplicaciones en bioquímica, biología molecular e histoquímica. El juego de gradillas permite el mezclado de tubos en posición vertical, horizontal o cualquier otra posición intermedia. Por tanto, el mezclado suave en una posición horizontal se adapta fácilmente a aplicaciones como la hibridación. Alternativamente, la rotación con tubos colocados verticalmente produce un movimiento de volteo adecuado para mezclar muestras en tubos de sangre. Las dos mitades de la gradilla se pueden ajustar independientemente la una de la otra para aumentar la versatilidad y facilitar la optimización de la mezcla.
  • Ángulo de mezcla ajustable que se cambia con un simple giro de la placa, sin necesidad de herramientas.
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 4 y 65 °C en cuarto frío o incubador.
  • Hay disponibles juegos de gradillas para diferentes tamaños de tubo.
  • Carcasa moldeada y gradillas fáciles de limpiar.
  • Unidad ligera de dimensiones reducidas para una fácil manipulación y transporte.
Información de suministro: El agitador rotativo se suministra con un juego de soportes para 36 microtubos de 1,5/2,0 ml; se pueden solicitar otros soportes por separado.