VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Proveedor: VWR
444-0149EA 424 EUR
444-0149 444-0148 444-0150 VWRU82007-202
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Este miniagitador orbital y basculante combina la acción de un agitador orbital y la de un agitador basculante para producir un movimiento tridimensional que proporciona mezclas homogéneas, de manera suave y sin espuma. Resulta ideal para mezclar muestras en tubos de sangre y de centrifuga. La velocidad y el ángulo de inclinación son fijos, proporcionando las condiciones ideales para la mezcla y la resuspensión de muestras en tubos de sangre y de centrífuga.
  • Su suave movimiento no altera el tejido delicado
  • Puede utilizarse a temperaturas de 4 a 65 °C (85% de humedad relativa sin condensación) en una incubadora o en una cámara refrigerada
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 54
Información de suministro: Se entrega con base de goma antideslizante.