Agitadores orbitales, KS 260
Proveedor: IKA
IKAI9025602EA 1878 EUR
IKAI9025602 IKAI9025603 444-0659 444-0658 444-1303 444-2324 444-2322 444-2773 444-0660 444-2323 444-1069 444-2321 444-2772 IKAA2980301 IKAA2980201
Agitadores orbitales, KS 260
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitadores compatos y planos con ajuste electrónico de la velocidad y temporizador. El modelo "control" tiene interfaz analógica/RS232, posición de punto final integrado, para muestreo automatizado controlado por robot, y un software labworldsoft®, para controlar y documentar todas las funciones.
  • Funcionamiento continuo o temporizado: en el modelo "basic" de 5 a 50 minutos y en el modelo "control" de 0 a 599 minutos
  • El modelo "basic" tiene una pantalla de LED para leer la velocidad y el tiempo; y el modelo "control" tiene una pantalla digital para velocidad, tiempo y modo de funcionamiento
  • Se puede utilizar a temperaturas entre 5 y 50 °C (80% de humedad relativa), en incubadora o salas refigeradas
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información accesorios: El agitador KS 260 basic/control acepta como máximo 56 matraces de 25 ml, 23 matraces de 50 ml, 23 matraces de 100 ml, 11 matraces de 250 ml ó 9 matraces de 500 ml.
Información para pedidos: se suministran sin accesorios, solicite los accesorios necesarios por separado.