Agitadores de laboratorio, orbitales, SSL1
Proveedor: Cole Parmer
stuart®
444-0113EA 2460 EUR
444-0113
Agitadores de laboratorio, orbitales, SSL1
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitadores con plataforma de laboratorio. La solución ideal para la mayoría de aplicaciones de cultivo o aireación. Estos equipos tienen un mecanismo de agitación uniforme y potente, y se están diseñados para un funcionamiento continuo. La plataforma basculante tiene seis barras de seguridad horizontales, almohadilladas de caucho para facilitar el ajuste horizontal o vertical y admite distintos tipos de matraces, frascos y vasos de precipitados. Los agitadores se pueden adaptar a matraces Erlenmeyer o hasta 12 frascos de 250 ml, 9 frascos de 500 ml, 4 frascos de 1000 ml o 2 frascos de 2000 ml. La velocidad es variable y se ajusta digitalmente para garantizar la reproducibilidad; la precisión de la velocidad se mantiene incluso durante ciclos largos de funcionamiento.
  • El sistema basculante totalmente ajustable puede contener distintos tamaños y tipos de recipientes
  • Selección de velocidad digital de hasta 300 rpm con arranque suave
  • Se puede usar entre 4 y 40 °C (humedad relativa del 80%) en una incubadora de CO₂ o en una cámara refrigerada
  • Funcionamiento continuo o con temporizador digital programable entre 1 segundo a 999 minutos, con señal acústica
  • Protección antimicrobiana BioCote®
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 31
Información para pedidos: Se suministra con plataforma cuna de cuatro barras. Hay disponible una plataforma más grande (444-1609) para ampliar la capacidad del agitador hasta 30×250 ml, 16×500 ml, 9×1000 ml o 4×2000 ml. La velocidad máxima con esta plataforma es de 150 min⁻¹, la plataforma debe pedirse por separado.