Agitadores orbitales con mandos de control analógicos para regular la velocidad. La agitación bidimensional producida es ideal para el cultivo de microorganismos y cultivos celulares o tisulares. El movimiento se puede ajustar de forma continua.
- Funcionamiento continuo o con temporizador; función de temporizador con señal acústica para un funcionamiento sin supervisión: tiempo de proceso de Unimax 1010, hasta 999 min; Rotamax 120 y Unimax 2010, hasta 120 min
- Los modelos Unimax tienen pantalla digital: para velocidad (Unimax 2010) y para velocidad y tiempo (Unimax 1010)
- Sistema modular: combina Unimax 1010 con el incubador 1000, con opción de campana de incubador plana o alta
- Se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y 50 °C (80% de humedad relativa), en un incubador o en un cámara frí
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Información accesorios: Los accesorios de Rotamax son de la categoría B; los accesorios de Unimax 1010 son de la categoría D y los de Unimax 2010 de la categoría E. Unimax 1010 paquete completo incluye: Agitador orbital de plataforma Unimax 1010, módulo calefactor, incubador 1000 y campana de incubador alta.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante; los accesorios necesarios se deben solicitar por separado.