Agitadores orbitales, Vibramax
Proveedor: Heidolph
444-1220EA 1260 EUR
444-1220 444-1231 444-1232 444-1230
Agitadores orbitales, Vibramax
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Diseñado para agitar por vibración tubos de ensayo y otros recipientes;  con mando giratorio analógico para regular la intensidad de la agitación. Carcasa encapsulada que garantiza la ausencia casi total de transferencia de calor desde el motor a la plataforma.
  • Funcionamiento continuo o con temporizador: funcionamiento sin supervisión hasta 120 min; con alarma acústica
  • El Vibramax 100 tiene una órbita más grande para obtener los mejores resultados de mezcla con pequeñas cantidades
  • El Vibramax 110 tiene una órbita más pequeña que evita la contaminación incluso con tubos llenos
  • Temperatura ambiente de 0 a 50 °C (80% de humedad relativa del aire) en incubadoras o cámaras refrigeradas
Protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Certificaciones: Protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Información para pedidos: incluye alfombrilla de goma antideslizante. Los accesorios necesarios se deben solicitar por separado. Accesorios Vibramax 100, ver categoría B, accesorios Vibramax 110, ver categoría C.