Agitador de microplaca, Mini, SSM5
Proveedor: Cole Parmer
stuart®
444-0120EA 1390 EUR
444-0120
Agitador de microplaca, Mini, SSM5
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
Para microplacas y tubos. La bandeja de aluminio una alfombrilla especial acomodar de forma segura hasta cuatro mnicroplacas. La combinación de alta velocidad y órbita pequeña genera un movimiento vibratorio adecuado para la mezcla de volúmenes muy pequeños de muestra en los pocillos o tubos. Pantalla digital que permite ajustar fácilmente la velocidad y el tiempo de agitación.
  • Ajuste digital de velocidad y tiempo de agitación.
  • Temporizador digital con alarma para ajuste de horas, minutos o segundos, o funcionamiento continuo
  • Ideal para utilizar en condiciones controladas; temperatura de trabajo de 4 a 40 °C en una incubadora o incubadora de CO₂
  • Protección BioCote®  
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 31
Información para pedidos: los soportes para tubos de 0,5 ml y 1,5 ml están disponibles como accesorios. Se pueden fijar de forma segura a la plataforma y permiten la agitación eficaz de los tubos.