Agitador de microplaca, MTS 2/4 digital
Proveedor: IKA
444-0682EA 1450 EUR
444-0682 444-0024 444-2749 IKAA3208001
Agitador de microplaca, MTS 2/4 digital
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
El agitador de microplaca con control electrónico mantiene constante la velocidad establecida mediante la comparación de la velocidad nominal y efectiva. Se suministra con sujeción pero sin placa MTP.
  • Alberga de 2 a 4 microplacas
  • El temporizador digital con alarma permite un tiempo de procesamiento de hasta 99 minutos o modo continuo
  • Control electrónico de la velocidad
  • Es perfecto para el uso en condiciones controladas y se puede utilizar a temperaturas de 5 a 40 °C, en un incubador o un incubador de CO₂
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21