VWR®, Agitador de microplacas
Proveedor: VWR
444-0271EA 743 EUR
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Agitador de microplacas
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
Agitadores de microplacas con control por microprocesador que admite dos o cuatro microplacas, placas de pocillo profundo o dos gradillas para microtubos. Puede ajustarse el control de velocidad variable en un amplio intervalo para adaptarse a la aplicación; una velocidad baja garantiza que no se salga el contenido del pocillo; una agitación más fuerte proporciona una aireación eficaz sobre la reducida superficie de cada pocillo. Ideal para uso en aplicaciones de inmunología, biotecnología, microbiología y farmacología.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • El temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o la cuenta atrás, dispone de un sistema de apagado automático y de una alarma acústica cuando se completa el programa
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre −10 y +60 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación), en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío
Información para pedidos: El agitador puede incorporar hasta dos gradillas accesorias para microtubos opcional. Cada gradilla admite 70 microtubos de 1,5/2,0 ml.