  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "muestreadores-de-agua"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/18/18990018.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Samplers available in three sizes.
Proveedor:  Hach
Descripción:   These samplers has light weight and low power requirements for easy mobility in field applications.
Proveedor:  MAXX
Descripción:   Fixed site water sampler in stainless steel housing with thermostatic control. Suitable for hazardous areas of Zone 2, protection class: II 3G EEX nC/...
Numero del catalogo: (701-0167)
Proveedor:  MAXX
Descripción:   Un resistente muestreador portátil de funcionamiento por batería que se puede combinar con cualquier tipo de contenedor de muestras compuestas y con l...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  MAXX
Descripción:   La serie de muestreadores de agua SP 5 S consta de unidades modulares de sitio fijo disponibles con distintas configuraciones para el muestreo en vari...
Proveedor:  Hach
Descripción:   These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Proveedor:  MAXX
Descripción:   Muestreador de agua portátil, de funcionamiento por batería, automático y compacto con un sistema de recogida de bomba de vacío de membrana. La versió...
Numero del catalogo: (701-0166)
Proveedor:  MAXX
Descripción:   Dispositivo de muestras montado en pared con carcasa realizada en Styrosun/PC (GF10). Sin termostato.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente