Esta buscando: Muestreadores de sólidos
72  results were found
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Para tomar muestras de productos a granel, se pueden recoger muestras de varias secciones a distintas profundidades de muestreo. Adecuado para su uso ...
Numero del catalogo: (300-0022)
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Colector de leche en polvo compuesto de acero inoxidable. Diseñado específicamente para las muestras de leche en polvo. El colector está insertado en ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: When bulk goods are transported, they may separate out and surface samples may not be representative. The sampler is opened manually once it has reach...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive or caked substances.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Solid sampler, PharmaPicker 1, PharmaPicker, Stainless steel V4A, 0 – 1,25 ml, Longitud: 600 mm
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: El control de calidad empieza con la inspección de los productos que entran. Con el colector para polvo y granulado PowderProof®, realizar un muestreo...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: La broca de muestreo para material de tallo es un muestreador especial para heno, ensilado, paja, hierbas, arbustos u otro material vegetal seco y ped...
New Product
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Novartos is the pharmaceutical zone sampler for sampling in accordance with the FDA guidelines for unit dose sampling. With the Novartos pharmaceutica...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Acero inoxidable AISI 316 L (1,4404). El MicroSampler está especialmente diseñado para tomar muestras de pequeñas cantidades de productos en polvo.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Modelo muy resistente con brocas forjadas y endurecidas. Para la determinación de las propiedades, la humedad y la estructura del suelo. La forma de l...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Muestreador de ultracongelados en el sector de la alimentación y artículos de lujo, y de sustancias semisólidas. La broca hueca muy robusta corta rápi...
Proveedor: 3M Food Safety
Descripción: 3M™ Swab-sampler with Letheen broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Novartos Uno con dos o tres cámaras colectoras, para recoger muestras de una zona.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Para que un procedimiento de muestreo sea reproducible, debe realizarse siempre en las mismas condiciones. Para ello, el tope de profundidad para mues...
New Product
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Guarantees precise zone sampling through all layers of the sample. The spiral arrangement of the sampling slits means that these are opened one after ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom