Sistema para la comprobación de combustible Jet, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Proveedor: Merck
HY-LiTE®
1.30890.0022EA 0 EUR
1.30890.0022 1.30196.0021
Sistema para la comprobación de combustible Jet, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Sistemas para monitorización Control higiene
Para combustible usado en aviación civil. El combustible para aviación contiene pequeñas cantidades de agua, por lo que es vulnerable a ataques microbiológicos. Esta biomasa puede crecer y obstruir los filtros o corroer los depósitos. Este nuevo test supone una alternativa para toda persona encargada de supervisar o de manipular combustible de aviación. Antes, se tardaba tres días en obtener los resultados de los ensayos. Con el nuevo test HY-LiTE, los resultados se obtienen en sólo 10 minutos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) recomienda la realización de este test.
  • Test sencillo in situ; documentación en el dispositivo
  • Método idéntico para muestras con o sin agua
  • Detección de la actividad biológica directamente en la muestra, independientemente de si son bacterias u otros microorganismos
  • Resultados cuantitativos y de fácil interpretación
  • Volumen de muestra flexible (se recomienda 1 litro)
Información de suministro: 20 Kits de repuesto para líquidos, 20 pipetas largas y 20 pipetas cortas