HY-LITE 2 es un sistema de control de higiene cuantitativo y rápido de líquidos y superficies por bioluminiscencia de ATP. Se entrega en una bolsa cómoda y ligera junto con un sistema de registro de datos y el software TREND2 de gestión de datos avanzada. El software HY-LiTE® TREND2 se puede usar para tras la recopilación de datos configurar un plan de HACCP que permitirá establecer limites individuales de pasa/no pasa. Los gráficos facilitan la evaluación e interpretación. HY-LiTE® se puede utilizar en una gran variedad de sectores de producción y procesamiento como en la industria alimentaria, industria de envasado, servicios (limpieza de edificios), el sector de la restauración y las cocinas a gran escala, industria de bebidas, instituciones estatales o en la industria farmacéutica.
- Sistema portátil y fácil de usar en cualquier parte
- Proporciona resultados en un minuto. Se puede utilizar este sistema en la línea de producción justo después de la limpieza, para verificar la higiene y poder implementar, de ser necesario, una acción correctiva antes de iniciar la producción
- El luminómetro almacena los resultados de 2000 análisis, y permite identificar tendencias y ver el efecto antes/después de los procedimientos de limpieza
- Amplio rango de temperatura; se puede usar en cualquier parte (desde almacenes a bajas temperaturas hasta en áreas de procesamiento de alimentos a alta temperatura)
Información de suministro: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your Avantor representative for more information.