Botella de inmersión Ex
Proveedor: Bürkle
300-1035EA 760 EUR
300-1035
Botella de inmersión Ex
Muestreadores Tomamuestras
Botella de inmersión para comprobar productos líquidos refinados del petróleo del grupo A, grupos de explosión IIA, IIB y IIC, petróleos crudos, productos líquidos refinados del petróleo combustibles, gasolinas especiales y de comprobación, fuel-oil, petróleo y lubricantes líquidos. Fabricado completamente en latón que no produce chispas, niquelado.
  • Cabeza de botella desatornillable de limpieza fácil
  • Asa de transporte resistente
  • Peso elevado (3,2 kg) para una inmersión rápida
Certificaciones: Comprobado para el uso en áreas de protección contra explosiones 0
Información para pedidos: Por favor, incluya en el pedido el cable de descenso adecuado.