Esta buscando: Muestreadores
222  results were found
SearchResultCount:"222"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Proveedor: Merck
Descripción: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Numero del catalogo: (24865.)
Proveedor: Merck
Descripción: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 C/U
Proveedor: Merck
Descripción: HEPA H13 filter, 74 mm, —
Proveedor: Merck
Descripción: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Proveedor: Merck
Descripción: El cabezal de muestreo puede esterilizarse y ajustarse para la muestra horizontalmente.
Numero del catalogo: (1.09227.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: The MAS-100 Eco® is a robust and reliable air sampler designed for highest precision.
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Numero del catalogo: (1.17328.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (1.17103.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Todos los tomamuestras están fabricados en polipropileno azul y constan de un contenedor con mango a presión.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cuando la contaminación ambiental es muy baja y el número de muestras a realizar es alto, la duración operativa puede ser un factor importante en la e...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: SAS Super Pinocchio CR es un muestreador de impactación microbiana compacto diseñado para probar la calidad del aire comprimido y los gases utilizados...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Inerte. Los mangos atornillados extensibles tiene un núcleo de acero para aportar rigidez y están cuidadosamente encapsulados en PTFE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Super Pinocchio II es un muestreador para analizar la calidad microbiológica del aire comprimido y los gases que se utilizan en una sala limpia. Una f...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 222
no targeter for Bottom