¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Aparatos de rodillo para botellas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/46/18989746.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   Aparato de rodillo para botellas, Production R2P with bottom drive, 152 mm deck spacing, enchufe EU, 11 decks, 55 bottle positions
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   Este aparato de rodillos para cultivos celulares por módulos ofrece la flexibilidad necesaria para la ampliación y la producción de cultivos celulares...
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   Este equipo convencional para el cultivo en botellas de rotación está diseñado para frascos de rotación de entre 108 y 121 mm de diámetro y de hasta 2...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   El sistema de cultivo en botellas de rotación superior con mesa para botellas de tamaño mínimo está diseñado para la mezcla y el agitado a pequeña esc...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  BELLCO GLASS INC.
Descripción:   Aparato de rodillo para botellas, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, 45 bottles (9 decks)
Proveedor:  BELLCO GLASS INC.
Descripción:   Aparato de rodillo para botellas, Modular, 25 bottles (4 decks)
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6