Combinación frigoríficos/congeladores universales, NoFrost
Proveedor: Liebherr
LIEBCN4015EA 0 EUR
LIEBCN4015 472-2326 471-0171 471-0409 472-0083
Combinación frigoríficos/congeladores universales, NoFrost
Refrigeradores
Combinación frigoríficos/congeladores universales, compartimento refrigerador con ventilación, NoFrost.
  • Congelador en la parte inferior
  • Descongelación automática, compartimentos frigorífico y congelador
  • Dos puertas separadas con bisagras intercambiables
Rango de temperatura: de 3 a 8 °C para frigoríficos y –20 °C para congeladores.