Mediline, refrigeradores para laboratorio, LKPv
Proveedor: Liebherr
Mediline
472-2391EA 9626.64 EUR
472-2391 472-0119 471-1018 471-1050 471-1072 472-2394 472-2393 472-2392
Mediline, refrigeradores para laboratorio, LKPv
Refrigeradores
Estos son los modelos MediLine de servicio pesado con refrigeración por aire forzado. El controlador cuenta con alarmas de puerta y temperatura que se pueden personalizar para adaptarse al usuario final. El controlador se puede bloquear.
  • Bateria de repuesto que registra los datos de en intervalos ininterrumpidamente durante 72 horas en caso de interrupción del suministro eléctrico; las opciones de interfaz incluyen infrarrojos y RS485 para registro de datos externo
  • Ventilación forzada
  • Pantalla digital multifunción y controlador de temperatura electrónico
  • Asa ergonómica y puertas con autocierre
  • Equipado con ruedas, dos con freno y estantes de rejilla con revestimiento de plástico
Opcional, hay una sonda de temperatura NTC para controlar la temperatura de los productos y así permite al controlador mostrar la tanto la temperatura del interior como del producto. Póngase en contacto con nuestra oficina técnica para obtener más información.
Rango de temperatura desde -2 hasta +16 °C (±3); aislamiento de 83 mm de grosor (temperatura ambiente máxima: 43 °C).