Neveras con ventilación universales, GKv
Proveedor: Liebherr
471-1015EA 1363.33 EUR
471-1015 LIEBGKV5790 LIEBGKV6410924
Neveras con ventilación universales, GKv
Refrigeradores
Estos refrigeradores comerciales cuentan con un ventilador para enfriamiento por aire forzado con temperatura ajustable de –2 a +15 °C o de +1 a +15 °C.
ABS interior, exterior made from white epoxy coated steel or stainless steel, high density insulation 50 mm (allows temperature control even at +43 °C).
Información de suministro: Estas neveras se suministran con pies (150 to 180 mm).