Frigoríficos MediLine con certificación ATEX
Proveedor: Liebherr
Mediline
471-1048EA 1568.08 EUR
471-1048 471-1049 471-1046 471-1047 471-1077 471-1078 471-1075 471-1076
Frigoríficos MediLine con certificación ATEX
Refrigeradores
Frigoríficos MediLine libres de chispa y con certificación ATEX, con interiores protegidos contra explosiones y refrigeración estática. Diseñados para el almacenamiento de material inflamable.
  • Regulador de temperatura exterior
  • Puerta reversible y con cierre
  • Descongelación automática con compartimento de drenaje para la descongelación de agua (drenaje manual)
Rango de temperatura: +1 a +15 °C
Certificaciones: Todos los refrigeradores de laboratorio Liebherr con interior sin chispa de encendido están testados según la directiva ATEX. Tienen una zona II nA interior para gases, que tiene en cuenta los requisitos de seguridad de material de categoría 3G. Por tanto, son adecuados para el almacenamiento de sustancias explosivas y altamente inflamables.