Esta buscando: Refrigeradores
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Liebherr
Descripción: Frigoríficos comerciales con refrigeración por aire forzado; la ventilación se detiene cuando se abre la puerta.
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos refrigeradores de farmacia están diseñados específicamente para el almacenamiento seguro de productos de farmacia compatibles con DIN 58345. Pro...
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos frigoríficos de laboratorio MediLine con controlador Comfort ofrecen el máximo espacio de almacenamiento en un espacio de 60 cm de ancho. Los mo...
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance laboratory refrigerators offer a sustainable choice for clinical and laboratory refrigeration.
Numero del catalogo: (471-1113)
Proveedor: Liebherr
Descripción: This cabinet is ideal for use in a restricted space.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (471-1046)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Frigoríficos MediLine libres de chispa y con certificación ATEX, con interiores protegidos contra explosiones y refrigeración estática. Diseñados para...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos son los modelos MediLine de servicio pesado con refrigeración por aire forzado. El controlador cuenta con alarmas de puerta y temperatura que se...
Numero del catalogo: (471-0214)
Proveedor: Liebherr
Descripción: These commercial refrigerators have large glass doors, optimum lighting, and height-adjustable shelves. Manufactured with the highest-quality material...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LIEBCT2931)
Proveedor: Liebherr
Descripción: All freezers with NoFrost and SmartFrost feature drawers and intermediate glass shelves underneath them which can be conveniently removed.This results...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Refrigerators designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant ...
Proveedor: Liebherr
Descripción: The refrigerators with spark-free interior are easy to clean and the robust glass shelves are simple to remove at 90° door opening. They are super-eff...
Proveedor: Liebherr
Descripción: Ultra-efficient pharmaceutical refrigerators have been designed for the particular requirements with their dynamic cooling system, highly effective in...
Proveedor: Liebherr
Descripción: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Proveedor: Liebherr
Descripción: Glass/steel door refrigerators, Performance series with ceiling lighting and perfection series with vertical LED lighting provides optimal illuminatio...
Numero del catalogo: (LIEBMRFVD4011)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Digital temperature display: Maintenance free and accurate - easily take accurate temperature readings of the set temperature using the digital temper...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LIEBSCFVH4002)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Liebherr guarantees the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration tec...
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom