Dispensador para bidones Pump-it®
Proveedor: Bürkle
223-1611EA 188 EUR
223-1611
Dispensador para bidones Pump-it®
Bombas Bombas para bidón
Dispensador para bidones, PP con junta de FKM. Para vaciar contenedores, bombonas y pequeños barriles de hasta 60 litros de manera rápida y limpia. Se aumenta la presión con el pistón de funcionamiento manual y hace que el líquido salga del contenedor. Apto para ácidos débiles, bases y productos petroquímicos.
  • La rosca de la bomba es válida para una rosca de 64 mm (BSI) de diámetro
  • Hay disponible un juego de adaptadores para roscas de un contenedor común
  • Dosificación exacta, sin vertidos
  • Profundidad de inmersión de 100 cm
NOTA: No apto para su uso con ácido clorhídrico.