¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Bombas de dosificación
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/47/18945147.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  KNF
Descripción:   Estas bombas de diafragma líquido son adecuadas para líquidos neutros y agresivos, y tienen un funcionamiento silecioso y sin vibraciones. El material...
Proveedor:  KNF
Descripción:   Simple and user-friendly compact dosing pump.
Proveedor:  Welch by Gardner Denver
Descripción:   Fluid aspiration system : Biovac 106
The Biovac 106 aspiration system features a 2 l borosilicate container, that is easily disconnected f...
Proveedor:  Welch by Gardner Denver
Descripción:   Bomba de dosificación, WOB-L®, WOB-L 2511, with 1,2 l receptacle
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Pneumatic double-diaphragm pump are used to pump viscous, corrosive, abrasive and flammable liquids.
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioact...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6