Esta buscando: Sistemas para purificación de proteínas
291  results were found
SearchResultCount:"291"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (61768-1ML)
Proveedor: Merck
Descripción: 50% aqueous suspension in 1 M NaCl.
UOM: 1 * 1 mL
Proveedor: Avantor
Descripción: The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin offers superior dynamic binding capacity with excellent alkaline stability ...
Proveedor: Avantor
Descripción: SLE 400 mg / placa de 96 pocillos, Formato: Placa de 96 pocillos, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
Descripción: Los medios a base de sílice que se utilizan para la purificación de las proteínas a base de hidrofobia inducida por sal diferencial. El modo combinado...
Proveedor: Merck
Descripción: Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Proveedor: Avantor
Descripción: Las placas de precipitación de proteínas J.T.Baker® Bakerbond® permiten una extracción rápida de las proteínas de muestras biológicas.
Numero del catalogo: (IMMRIR1007)
Proveedor: ImmunoReagents
Descripción: ImmunoReagents Bovine IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
UOM: 1 * 2 mL
Numero del catalogo: (786-803)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Pearl™ Antibody Clean Up Kit, for removal of BSA and gelatin, Pearl™
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (786-243)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Following digestion of proteins with proteases, the addition of Pep-Extract™ rapidly elutes digested peptides in under 20 minutes. The eluted peptides...
UOM: 1 * 100 Tests
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Thiophilic resin
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Anionic resin columns
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: The SpinOUT™ GT-100, GT-600 and GT-1200 columns are versatile, spin format columns for the desalting and buffer exchange of protein solutions ranging ...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Immobilised Protein A and G are designed for binding the constant domains of immunoglobulin (Ig) molecules. Immobilised Protein A is coupled to 6% hig...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Jacalin, immobilised, lyophilised, Tipo: Solid
Proveedor: Genscript
Descripción: Anti-His affinity resins are designed for purification of His-tagged protein. Composed of agarose and conjugated THE™ anti-His monoclonal antibody, th...
Proveedor: AGILENT
Descripción: The affinity removal spin cartridge reagent kit is designed to remove the most interfering high-abundant protein (albumin) from human samples (such as...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 291
no targeter for Bottom