Polarímetro digital, Polax-2L
Proveedor: Atago
635-0162EA 0 EUR
ATAG5223
Polarímetro digital, Polax-2L
Polarímetro digital básico para su uso en los sectores farmacéutico, químico y alimentario.
  • Fuente de luz LED de larga duración con filtro de interferencia
  • Selección de escala doble en cualquier ángulo de rotación o escala internacional de azúcares
  • Pantalla digital
  • Visualización de la temperatura de la cámara de muestras
El diseño resistente y sencillo es apto para aplicaciones educativas para facilitar la comprensión de la rotación óptica y la luz polarizada.
Información de suministro: Se suministra con 1 tubo de observación de 100 mm y de 200 mm.