VWR®, Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed Volume
Proveedor: VWR
VWR®
613-7122EA 186 EUR
613-7122 613-7121 613-7120 613-0170 613-0168 613-0169 613-7126 613-7125 613-0172 613-7124 613-0173 613-7123 613-0174 613-7119 613-0175 613-7128 613-0166 613-7127
VWR®, Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed Volume
Pipetas Micropipetas
  • Diseñadas ergonómicamente para que resulte cómodo trabajar con ellas, independientemente del tamaño de su mano, ya sea zurdo o diestro
  • Cono de montaje de puntas ultra-plano compatible con todas las puntas
  • Con expulsor de puntas de acero inoxidable, móvil y ajustable en altura
  • Precintos sin mantenimiento, émbolos pulidos para una mayor precisión
  • Ssterilizables totalmente en autoclave
Información para pedidos: Incluye una llave para su calibración en el laboratorio.