Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Transferpette® S -8/-12
Proveedor: Brand
Transferpette®
613-3702EA 708 EUR
613-3702 613-3706 613-3709 613-3707 613-3708
Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Transferpette® S -8/-12
Pipetas Micropipetas
Las pipetas multicanal Transferpette® S -8/-12 son las pipetas manuales perfectas para las aplicaciones más exigentes en el laboratorio e incluyen todas las características que requieren los usuarios en el campo de Life Science que trabajan con el formato de microplacas de 96 y 384 pocillos.
  • Apoyo ergonómico para los dedos para una sujeción relajada tanto para diestros como para zurdos; botón central de pipeteado y expulsor de puntas independiente; funcionamiento con una sola mano sin cambiar la posición de la mano
  • Pantalla de volumen con 4 dígitos para una mayor precisión
  • Técnica Easy Calibration que proporciona los ajustes de calibración sin herramientas y una indicación clara del momento del ajuste de la pipeta a partir de los parámetros de fábrica
  • Ojivas y juntas reemplazables para simplificar el mantenimiento y lograr una larga vida del instrumento; pistones resistentes a la corrosión
  • Codificado por colores para seleccionar fácilmente la punta
  • Completamente autoclavables
Son compatibles con las puntas más comunes. El uso de nuevos e innovadores materiales hacen de las pipetas Transferpette® S -8/12 unas pipetas multicanal ligeras, pero al mismo tiempo sólidas, que proporcionan un alto grado de precisión.
Certificaciones: Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 EC.
Información para pedidos: Transferpette® S -8 o Transferpette® S -12 suministradas con certificado de rendimiento, 1 Tip-Box N cargada con puntas BRAND®, 1 unidad de recarga Tip-Rack, 1 montaje en estante/bastidor, 1 recipiente para reactivo, 1 juego de juntas de FKM y aceite de silicona.