Incubadores de hibridación, Techne® HB-1D y HB-3D
Proveedor: Cole Parmer
Techne®
TECNFHB4DDTEA 4690 EUR
TECNFHB4DDT 731-0179
Incubadores de hibridación, Techne® HB-1D y HB-3D
Hornos Hornos de hibridación
Ideal para técnicas de transferencia en las que el ARN y ADN o proteínas se inmovilizan en filtros de nylon o de nitrocelulosa. La detección de la secuencia deseada se realiza normalmente con sondas radioactivas o colorimétricas.
  • Hybrigene HB-3D:
  • Calidad versátil a un precio asequible que ofrece precisión y uniformidad de temperatura excelentes
  • Hybrigene es una alternativa compacta y apilable a Hybridiser HB-1D, cuando es espacio es importante y el rendimiento no es una prioridad
  • Se pueden apilar hasta tres estufas, ahorrando un espacio valioso en el laboratorio
  • Admite hasta 16 minitubos y 4 tubos grandes de vidrio
Hybridiser HB-1D:
Velocidad de rotación regulable
Alta capacidad: se pueden usar hasta 24 minitubos o 6 únicos tubos grandes
La hibridación se puede realizar en un volumen mínimo de 5 ml
Patas regulables para permitir una nivelación exacta
Puerta con doble vidriera; silencioso y seguro, proporciona protección duradera
Información para pedidos: Se dispone de una amplia variedad de accesorios que incluyen minitubos, soportes para tubos, anillos de sellado a alta temperatura (para operaciones hasta 100 °C), baldas, plataformas basculantes; solicite más información.