Esta buscando: Hornos de hibridación
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (732-4315)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: El Horno Minidizer está diseñado como unidad de sobremesa compacta y a la vez portátil. Es ideal para uso en laboratorios básicos o con espacios reduc...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (732-4300)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: La estufa Hybridizer calienta rápido y pueden apilarse para hacer un mejor uso del espacio disponible. El control de velocidad variable permite una sa...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (732-4301)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: El horno Hybrilinker combina un horno de hibridación HB-1000 con un Crosslinker CX-2000, que funcionan de forma independiente. La parte de la unidad e...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (732-4316)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: El horno ideal para múltiples opciones de movimiento . El horno Multidizer cuenta con una rueda giratoria (en la cámara inferior) y una bandeja agitad...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOEI240200-2EU)
Proveedor: BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Numero del catalogo: (731-0501)
Proveedor: BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cole Parmer
Descripción: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Numero del catalogo: (731-0512)
Proveedor: BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom