Cámaras de prueba de temperatura, serie M
Proveedor: Binder
466-0018EA 15090 EUR
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015 466-0014
Cámaras de prueba de temperatura, serie M
Cámaras de ensayos Cámaras de pruebas de temperatura
Cámaras de pruebas de temperatura con interior de acero inoxidable ideales para el análisis de materiales y pruebas de envejecimiento. Las unidades tienen una tasa alta de intercambio de aire gracias al ventilador de alta resistencia, un dispositivo de seguridad TWB de clase 2 con alarma visual y conducto de escape de 50 mm de diámetro. Tiempos de recuperación rápidos después de la apertura de la puerta o del cambio de aire. Las unidades tienen ajuste digital de la temperatura. La interfaz RS422 integral y el software APT-COM™ DataControlSystem opcional facilitan el cumplimiento de GLP/GMP.
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ controlada electrónicamente con convección forzada, para realizar un secado rápido y uniforme.
  • Función de rampa de temperatura ajustable por medio de un editor de programas, pantalla LCD de fácil uso con guía de menú fácil de leer.
  • Velocidad del ventilador regulable (0 - 100%) y válvula de ventilación de escape programable.
  • Controladores MCS con 25 programas, cada uno con 100 secciones, para un máximo de 500 segmentos de programa.
  • Posibilidad de calibrado y validaciones
Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 20
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 20
Información de suministro: Se suministra con 2 estantes cromados. Tenga en cuenta que las unidades M 400 y M 720 requieren alimentación trifásica.