Mezcladores para laboratorio
Proveedor: Waring
431-9119EA 712 EUR
431-9119 431-9113 431-9333 431-9112 431-9332 431-0107 WARI8011BU 431-0106 431-9120 431-9111 431-9110
Mezcladores para laboratorio
Homogenizadores Mezcladores estándar de laboratorio
Aparatos fiables con motor potente. Para mezclar, dispersar y emulsionar a fondo. Soporte especial para cuchillas y altas velocidades que permiten utilizarlo para una gran variedad de aplicaciones. Se puede elegir entre 3 aparatos básicos con capacidades de 1 ó 2 L y distintos vasos de acero inoxidable, vidrio resistente al calor o PC.
Información de suministro: Incluye motor, soporte de cuchillas, vaso y tapa.