Molino de cuchillas, MICROTRON® MB 550
Proveedor: Kinematica
431-9351EA 1940 EUR
431-9351
Molino de cuchillas, MICROTRON® MB 550
Homogenizadores Mezcladores estándar de laboratorio
El homogeneizador de laboratorio MICROTRON® MB 550 es especialmente adecuado para transformar, mezclar, dispersar, homogeneizar, emulsionar y trocear. Para laboratorios de análisis y de investigación.
  • Posicionamiento del vaso de mezcla mediante contacto magnético
  • Conectado a tierra, aislado con protección doble y con supresión de interferencias
  • Un sistema de seguridad evita la puesta en marcha no controlada y, así, el peligro de lesiones
Certificaciones: Clase de protección IP según la norma DIN EN 60529: IP 20
Información para pedidos: No incluye vaso de mezcla