Divisor de muestras giratorio PT100 para la extracción/división representativa de muestras de materiales a granel. Este procedimiento garantiza un elevado nivel de precisión y reproducibilidad en la división con materiales tanto finos como gruesos.
- Exactitud extremadamente alta en la división
- División representativa y reproducible que proporcionan resultados de análisis precisos
- Entrada automática de material mediante alimentador sincronizado
- Manejo sencillo y rápido gracias al sistema de fijación de liberación rápida para frascos de laboratorio
*Dependiendo del material introducido y de la configuración/ajuste del equipo.
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 40.
Información para pedidos: La unidad PT100 completa incluye un cabezal divisor con 8 salidas de desacoplamiento rápido, alimentador vibratorio DR 100/40 y 10 frascos de boca ancha de 250 ml. La unidad DR 100/40 completa incluye el kit de alimentación (vertedor ajustable de 40 mm, soporte para tolva ajustable de 2,8 L y dispositivo de fijación).