Molinos mezcladores MM 200 y MM 400
Proveedor: Retsch
412-2176EA 7020 EUR
412-2176
Molinos mezcladores MM 200 y MM 400
Molinos
Estos molinos para laboratorio de manejo sencillo han sido creados para moler y homogeneizar pequeñas cantidades de muestras. Son adecuados para la reducción de tamaño de muestras duras y frágiles, así como para los materiales suaves, elásticos y fibrosos, desintegración de células biológicas y recuperación de ADN/ARN. El MM 400 también puede utilizarse para molienda húmeda y criogénica. El tiempo de molienda es muy breve y las muestras apenas se calientan. Algunas de sus áreas de aplicación son la mineralogía, la investigación química y medioambiental, así como en el análisis de muestras farmacéuticas y en biotecnología. Puede lograrse la desintegración celular en los viales de reacción, utilizando unos adaptadores especialmente diseñados. Los molinos también pueden mezclar y homogeneizar reactivos y suspensiones en menos de un minuto.
  • Dos estaciones de molienda pueden procesar 2 muestras simultáneamente
  • El ajuste digital del tiempo de molienda y la intensidad de la vibración proporciona resultados reproducibles
  • Es posible guardar nueve combinaciones de parámetros
  • Los contenedores de molienda con tapa roscada (hasta 50 ml, sólo MM 400) permiten realizar una molienda húmeda y criogénica segura sin pérdida de material
  • El dispositivo de sujeción con autobloqueo y autocentrado de los contenedores de molienda hace que su utilización sea sencilla y segura (MM 400)
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Información para pedidos: Los contenedores de molienda y las bolas para molienda están disponibles en una amplia selección de tamaños y materiales (se encargan por separado).
Precaución: * Dependiendo del material de entrada y de la configuración/los ajustes del aparato