Molino de discos, DM 200
Proveedor: Retsch
412-2101EA 17210 EUR
412-2101
Molino de discos, DM 200
Molinos
El molino de discos DM 200 se utiliza para la reducción preliminar y fina de sólidos entre semiduros y duros frágiles, tanto por lotes como de forma continua. Su sólido diseño, incluida una cámara de moliendo con bisagras para facilitar la limpieza, hace que sea apto para una amplia gama de materiales y aplicaciones en laboratorios y plantas.
  • Tamaño final de partícula hasta <100 µm
  • Tiempos cortos de molienda, habitualmente unos pocos minutos, con mirilla de inspección para la supervisión durante el funcionamiento
  • Preciso ajuste del espacio entre los discos de molienda incluso durante el funcionamiento para lograr unos resultados reproducibles.
  • Discos de una amplia gama de materiales para una molienda sin contaminantes.
  • Conector para extracción del polvo
Información para pedidos: los sets de molienda se deben pedir por separado.
Precaución: * Dependiendo del material de entrada