Molinos planetarios, PM 100 y PM 200
Proveedor: Retsch
412-0293EA 12830 EUR
412-0293 412-0043 412-0042 RETS22.782.0024 412-0287 412-0231 412-0286 RETS22.782.0023 412-0246 412-2953 412-2931
Molinos planetarios, PM 100 y PM 200
Molinos
Los molinos de bolas pulverizan y mezclan rápidamente y sin pérdidas materiales blandos, de dureza media o extremadamente duros, quebradizos y fibrosos. Estos molinos se utilizan en todos los sectores de la industria, con alta exigencia de reproducibilidad, finura, pureza y velocidad. Su excelente rendimiento se consigue gracias a la elevada fuerza centrífuga y a la muy alta energía de pulverización proporcionada por diseño especial del molino de bolas. El sistema de control permite al operador controlar la velocidad, el tiempo de molienda, la entrada de energía, el cambio de dirección y los intervalos de tiempo. Hay disponibles dos modelos de sobremesa, uno con un único puesto de molienda con mayor capacidad, PM 100, o el PM 200 con dos puestos de molienda de menor capacidad.
  • Finura submicrométrica obtenida en tiempos cortos
  • Molienda en seco y húmedo
  • Se pueden almacenar 10 combinaciones de parámetros de molienda
  • Adecuados para ensayos a largo plazo y uso continuo
3 modelos de sobremesa disponibles con un solo puesto de molienda (PM 100, PM 100CM) que alberga recipientes de hasta 500ml, o con dos puestos de molienda (PM200) con recipientes de hasta 250ml cada uno. El PM 100 CM tiene una relación de velocidad 1:-1, la reducción de tamaño se efectúa a través de la presión y fricción más que por impacto, implica más suavidad con el material. El PM400 es un modelo compacto y robusto de suelo equipado con ruedas y 4 estaciones de molienda que pueden albergar recipientes de 12 a 500ml cada una. Esto lo convierte en un molino de alto rendimiento con una excelente reproducibilidad en la granulometría final y pureza.
Certificaciones: Protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Información accesorios: Puede lograrse una molienda eficaz en un corto periodo de tiempo seleccionando los contenedores y bolas de molienda adecuados, de la amplia gama de tamaños y tipos de material de fabricación. Los recipientes de molienda tienen distintas características de seguridad y diseño que facilitan su uso:
Junta tórica que proporciona en entorno hermético para gases y precinto a prueba de polvo
Camisa protectora de acero inoxidable para recipientes que no son de acero
Separación entre rebordes de recipiente y tapa con borde para una fácil apertura
Información para pedidos: Los recipientes de molienda y las bolas para molienda deben solicitarse por separado. The optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl includes measuring transceiver, stationary transceiver, software, case and grinding jar (PM 100, PM 400).
Precaución: * Dependiendo del material de entrada