Molino universal M 20
Proveedor: IKA
412-1120EA 7930 EUR
412-1120 412-1103
Molino universal M 20
Molinos
Este molino con cámara de acero inoxidable es adecuado para molienda en seco de sustancias duras y frágiles.
  • Se pueden operar dos cámaras de molienda de forma alternada, usando el mismo motor
  • La cámara de molienda de de doble camisa, puede enfriarse con una corriente de agua utilizando los dos adaptadores para tubos
  • Cámara extraíble fácil de limpiar
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información de suministro: Suministrado con M21 batidor de acero inoxidable. Existe una gran variedad de accesorios. Por favor, pida los accesorios necesarios por separado.