Molino de análisis A 11 basic
Proveedor: IKA
432-0027EA 1970 EUR
432-0027 IKAA2900001 412-1111
Molino de análisis A 11 basic
Molinos
Con este molino se pueden realizar dos tipos de molienda distintos, molienda por impacto para materiales duros, y por corte para materiales quebradizos o no elásticos, por medio de un rotor batidor de acero inoxidable, que puede utilizarse para muestras con una dureza de hasta 6 en la escala de Mohs. El modelo A 11 realiza también, molienda por corte mediante con una cuchilla de corte, ideal para pulverizar materiales blandos y fibrosos.
  • Dos tipos diferentes de molienda: por impacto y por corte
  • Los materiales húmedos y adhesivos pueden pulverizarse añadiendo agua
  • La cámara de molienda de ETFE reforzado con fibra de vidrio puede utilizarse con nitrógeno líquido
Certificaciones: Clase de protección IP de acuerdo a la norma DIN EN 60529: IP 43
Información de suministro: Suministrado con rotor batidor para molienda por impacto y cámara de molienda de 80 ml sin cuchilla de corte. Hay disponible una gran variedad de accesorios, realice el pedido de los accesorios necesarios por separado.