¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
iluminacion-led
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   The VisiLight® R-LED 66 ring light with its innovative design is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker-f...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   El punto de luz VisiLight® I-LED se puede colocar en un soporte conectado a un microscopio o montado en la pared.
Numero del catalogo: (631-1780)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos módulos de iluminación vanguardistas están diseñados como accesorios listos para usar (plug-and-play) y fáciles de instalar en el microscopio. E...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0995)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Esta lámpara LED es una alternativa profesional y eficaz a los sistemas de iluminación halógenos convencionales y para uso en investigación y en la in...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-1086)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   This VisiLight® P-LED10 source is designed with a double P-LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (630-2676)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción:   High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
Proveedor:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Descripción:   La serie EasyLED Spotlight Plus es un sistema de iluminación innovador que integra LED de campo claro altos y controlador electrónico en el cabezal de...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 16
  1  2  Siguiente