Esta buscando: Microscopios
Los microscopios son útiles para ver objetos que son demasiado pequeños para verse a simple vista, o en casos donde se necesita ver detalles muy precisos para el análisis de las muestras y su evaluación. Algunos modelos de microscopios hacen pasar la luz directamente a través de la muestra (microscopios de luz transmitida) mientras otros se basan en la reflexión de la luz en superfície para resaltar los detalles de muestras muy gruesas u opacas que impiden el paso de luz a través de ellas (microscopios de luz transmitida). Descubra en VWR la gran variedad de microscopios que ofrecemos de marcas líderes en el mercado.
132 results were found