Lupas de lectura
Proveedor: Eschenbach
630-8150EA 48.9 EUR
630-8150 630-8151
Lupas de lectura
Lupas de laboratorio
Esta lupa cuenta con una lente ligera PXM® biconvexa.
  • Lente plano convexa adicional en el mango de un aumento 5×
  • Ojal en el mango, suministrada con un cordón para colgar al cuello
  • Revestimiento antiestático