Esta buscando: Lupas de laboratorio
Las lupas de laboratorio mejoran la apariencia de los objetos para permitir al personal manejar pequeños materiales de forma correcta. En VWR disponemos de lupas de laboratorio portatiles o montadas con varios niveles de potenica de amplificación para ofrecer un análisis más cercano. Los modelos de lupa iluminados ofrecen un relieve adicional en situaciónes de poca iluminación. Desde las lentes más básicas hasta las más avanzadas, las lupas focalizan de forma precisa la visibilidad óptica para que los detalles diminutos puedan ser estudiados.
Las lupas de laboratorio mejoran la apariencia de los objetos para permitir al personal manejar pequeños materiales de forma correcta. En VWR disponemos de lupas de laboratorio portatiles o montadas con varios niveles de potenica de amplificación para ofrecer un análisis más cercano. Los modelos de lupa iluminados ofrecen un relieve adicional en situaciónes de poca iluminación. Desde las lentes más básicas hasta las más avanzadas, las lupas focalizan de forma precisa la visibilidad óptica para que los detalles diminutos puedan ser estudiados.
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These illuminated desktop magnifiers, gooseneck or articulated arm type, include highly polished glass.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas lupas proporcionan una visión de la superficie de alta definición para iluminación uniforme de alta precisión.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Adecuado para aplicaciones diarias.
Promoción
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Compact magnifiers with wide field of view and ultra-slim lenses.
Numero del catalogo: (630-2716)
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: The Mobilux® is a portable video magnifier featuring a 4,3" HD TFT LCD screen with anti-glare coating and LED illumination for digital inspection.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: These telescopes are available in a binocular system, offering a bright image, with a plus objective lens and a minus ocular lens.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Lupa metálica negra giratoria con asa, soporte de lente metálico con pintura negra.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating. Ideal as a watchmaker's magnifier or gemstone magnifier.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Las lupas con soporte Vario iluminadas son ideales para utilizarse en los campos científicos y profesionales. Están especialmente adaptados a la lectu...
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: These clip-on magnifiers are designed to provide hands-free magnification, and fit most eyeglass frames.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Magnifiers with discrete metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Precision magnifier, Linen tester, 5×, l×p: 30×30 mm, Diam: 28 mm
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: Very compact, high magnification folding magnifier with efficient LED illumination.
Proveedor: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descripción: The varioLED+ magnifying lamp provides uniformly bright illumination of the work surface without casting shadows via ring lighting thanks to 84 long-l...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom