Luxómetro, testo 540
Proveedor: Testo
620-3304EA 146 EUR
620-3304
Luxómetro, testo 540
Medidores de iluminación
Este luxómetro permite medir la intensidad de la luz. Incluye un sensor adaptado a la sensibilidad espectral del ojo. Este instrumento incluye una pantalla con retroiluminación y una función de apagado automático.
  • Función de detención para facilitar la lectura de los valores
  • Valores máximos y mínimos
  • Temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Información de suministro: se suministra con una tapa protectora, una correa para la muñeca, una funda para el cinturón y dos pilas AAA alcalinas para 20 horas de uso aproximadamente sin iluminación de pantalla.