Esta buscando: Sensores de nivel
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Avantor
Descripción: Estos indicadores de nivel proporcionan la lectura digital del volumen aproximado del remanente de disolvente en el sistema CYCLE-TAINER.
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Estos sensores de nivel proporcionan una protección fiable contra el desbordamiento cuando se llenan los barriles. El flotador se posiciona firmemente...
Proveedor: Bohlender
Descripción: Insert with screw-in thread for barrels or screw cap for canisters. With integrated level indicator to monitor the liquid level during filling as well...
Proveedor: Bohlender
Descripción: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe System Waste Caps.
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Measuring filling levels continuously. Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis is no problem with the continuous level control unit.
Numero del catalogo: (BOHLR640-05)
Proveedor: Bohlender
Descripción: Optional device for fill level or empty level control in containers and canisters made of non-conductive materials.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bohlender
Descripción: The b.safe Mini-display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as an option in combination with connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and...
Numero del catalogo: (MSGA13299)
Proveedor: asecos
Descripción: Este indicador de nivel es adecuado para todos los barriles estándar de 200 l y líquidos no corrosivos.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Automatically divert waste liquids into the reserve canister.
Numero del catalogo: (BOHLR660-01)
Proveedor: Bohlender
Descripción: Enclosed housing for installation at the rear side of a safety cabinet. Unit provides safe signal exchange between explosion-hazardous and explosion-p...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bohlender
Descripción: The b.safe Mini-Display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe Waste Caps.
Numero del catalogo: (BOHLR653-01)
Proveedor: Bohlender
Descripción: Alarm box with aluminium case for an installation in front plates of lab furniture. Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom