Mini incubador, CULTURA®
Proveedor: Merck
1.13311.0001EA 341 EUR
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini incubador, CULTURA®
Incubadoras Incubadores de sobremesa compactos
Incubador pequeño y compacto para incubación horizontal o vertical de laminocultivos (18) o placas (12).
  • Temperature 25 to 45 °C (±1 °C)
  • Safe and maintenance-free
  • Easy to clean
Peso: 1,1 kg.
Certificaciones: Safe handling (VDE/TÜV); CE and GS certified according to international standards.
Información de suministro: Se suministra con un incubador, una multigradilla y un termómetro.