¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Máquinas para hacer hielo
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/21/18989421.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
Descripción:   Ice machines for small and moderate requirements with storage and other accessories, this extensive range of propane (R290) ice machines offers soluti...
Proveedor:  HOSHIZAKI
Descripción:   Ice maker, Self contained, ice machine, FM-150KE-50: Type of ice: flake ice, Producción máx. en 24 horas (kg): 150, Capacidad del contenedor (kg): 57, Ancho × Fondo × Alto (mm): 940×600×800, Peso (kg): 94
Proveedor:  LIEBHERR
Descripción:   Compact granular ice makers for different uses in food, chemicals and pharmaceutical industries. Finishing 18/8 stainless steel.
Numero del catalogo: (474-0111)
Proveedor:  SCOTSMAN
Descripción:   The AF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BELAF388740000)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HOSHIM-65NE)
Proveedor:  HOSHIZAKI
Descripción:   The IM-65NE is a self contained ice cube maker is a manual water fill. This Hoshizaki ice makers are micro computer controlled, controlling the ice ma...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR