Homogeneizador celular, Sonifier®
Proveedor: Branson
142-3703EA 3965.5 EUR
BRAN159-063-676 BRAN159-063-675
Homogeneizador celular, Sonifier®
Sonicadores de laboratorio de uso general adecuados para las más diversas aplicaciones de preparación como: desintegración/homogeneización de células biológicas o tejidos, extracción, emulsión, aceleración de reacción, dispersión, mezcla fina y desgasificación.
  • Modelos analógicos con potencia de salida regulable para distintos requisitos de aplicación y energía de salida a impulsos para un calentamiento mínimo de las muestras sensibles al calor
Información de suministro: Todos los modelos incluyen generador, convertidor y sonda de tratamiento (Bocina). Los modelos S-450A están disponibles opcionalmente con Bocina de 12,7 mm o con Bocina de 19 mm. La bocina más grande permite un tamaño de muestras máximo de 500 ml. Gran variedad de accesorios que se deben solicitar por separado.
Precaución: Safety Note: Never use a probe with replacement tip with low surface tension liquids.